Tisk…
Disulfid didraselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
1.05057.0500EA 1240 CZK
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
Disulfid didraselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Disulfid didraselný
Vzorec: K₂O₅S₂
MW: 222,33 g/mol
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS číslo: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 450 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 222.33 g/mol
Bulk Density 1000 - 1300 kg/m3
Density 2.34 g/cm3
pH 3.0 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)