Tisk…
Disulfid didraselný ≥96% (by iodometry), powder, Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
31268-1KGEA 2060 CZK
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
Disulfid didraselný ≥96% (by iodometry), powder, Puriss. p.a., Fluka™
Disulfid didraselný
Vzorec: K₂O₅S₂
MW: 222,33 g/mol
Bod tání: Dec.
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167605
CAS číslo: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Iodometric) 96 - 101.0 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %