Tisk…
Disulfid didraselný 97%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
418270250 418275000 418270025
ACRO418270250EA 887 CZK
ACRO418270250 ACRO418275000 ACRO418270025
Disulfid didraselný 97%, extra pure
Disulfid didraselný
Vzorec: K₂O₅S₂
MW: 222.33
Bod tání: 150 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167605
CAS číslo: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Selenium (Se) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm