Tisk…
Thiosíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
563188-100G 563188-25G
SIAL563188-100GEA 28840 CZK
SIAL563188-100G SIAL563188-25G
Thiosíran sodný, Sigma-Aldrich®
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844