Tisk…
Sulfid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
407410-10G 407410-50G
SIAL407410-10GEA 6840 CZK
SIAL407410-10G SIAL407410-50G
Sulfid sodný, Sigma-Aldrich®
Sulfid sodný
Vzorec: Na₂S
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003498
CAS číslo: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN: 1385
ADR: 4.2,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830