Tisk…
Lithium sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
213241-10G 213241-50G 213241-5G
SIAL213241-10GEA 8010 CZK
SIAL213241-10G SIAL213241-50G SIAL213241-5G
Lithium sulphide, Sigma-Aldrich®
Lithium sulphide
Vzorec: Li₂S
MW: 45.95
Bod varu: 1527
Bod tání: 900…975 °C
Hustota: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011085
CAS číslo: 12136-58-2
EINECS: 235-228-1
UN: 2813
ADR: 4.3 II