Rhenistan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Potassium perrhenate (VII)
M-Clarity™ quality level = MQ100
243590-25G
243590-5G
SIAL243590-25GEA
34240
CZK
SIAL243590-25G
SIAL243590-5G
Rhenistan draselný, Sigma-Aldrich®
Rhenistan draselný
Vzorec:
KO₄Re MW: 289.3 Bod varu: 1370 Bod tání: 550 Hustota: 4.88 |
MDL Number:
MFCD00011365 CAS číslo: 10466-65-6 EINECS: 233-953-8 UN: 1479 ADR: 5.1 II |