Potassium hexaiodoplatinate(IV) (≥18,2% Pt)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12642.03
12642.06
12642.03EA
3850
CZK
12642.03
12642.06
Potassium hexaiodoplatinate(IV) (≥18,2% Pt)
Potassium hexaiodoplatinate(IV)
CAS No.: 16905-14-9
Molecular Formula: K2PtI6
Formula Weight: 1034.72
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00049660
Vzorec:
I₆K₂Pt Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049660 CAS číslo: 16905-14-9 EINECS: 240-954-7 |