Hexachlorplatičitan didraselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dipotassium hexachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
520861-1G
520861-5G
SIAL520861-1GEA
3630
CZK
SIAL520861-1G
SIAL520861-5G
Hexachlorplatičitan didraselný, Sigma-Aldrich®
Hexachlorplatičitan didraselný
Vzorec:
K₂PtCl₆ Bod tání: 250 °C Hustota: 3,344 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011389 CAS číslo: 16921-30-5 EINECS: 240-979-3 UN: 3290 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,07720 |