Tisk…
Hexachlorplatičitan didraselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium hexachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
379859-1G 379859-5G
SIAL379859-1GEA 6390 CZK
SIAL379859-1G SIAL379859-5G
Hexachlorplatičitan didraselný, Sigma-Aldrich®
Hexachlorplatičitan didraselný
Vzorec: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Bod tání: 250 °C
Hustota: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011389
CAS číslo: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,07720