Tisk…
Hexachlorplatičitan didraselný ≥99%, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium hexachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.19238.0001 1.19238.0005
1.19238.0001EA 4530 CZK
1.19238.0001 1.19238.0005
Hexachlorplatičitan didraselný ≥99%, Supelco®
Hexachlorplatičitan didraselný
Vzorec: K₂PtCl₆
MW: 485.99
Bod tání: 250
Hustota: 3.344 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011389
CAS číslo: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 2923
ADR: 8 (6.1)
Merck Index: 13,07720
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (elemental analysis) passes test
Assay (calculated of Pt) 99.0 - 101.0 %
Pt (Platinum) 39.7 - 40.5 %
Al (Aluminium) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 10 ppm
Co (Cobalt) ≤ 10 ppm
Cr (Chromium) ≤ 10 ppm
Cu (Copper) ≤ 50 ppm
Fe (Iron) ≤ 50 ppm
Hg (Mercury) ≤ 100 ppm
Ir (Iridium) ≤ 100 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 50 ppm
Mn (Manganese) ≤ 10 ppm
Ni (Nickel) ≤ 10 ppm
Os (Osmium) ≤ 100 ppm
Pb (Lead) ≤ 50 ppm
Pd (Palladium) ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium) ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium) ≤ 100 ppm
Zn (Zinc) ≤ 10 ppm