Tisk…
Hexachlorplatičitan didraselný (∼40% Pt)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium hexachloroplatinate
195350010 195350050 195350250
ACRO195350010EA 4640 CZK
ACRO195350010 ACRO195350050 ACRO195350250
Hexachlorplatičitan didraselný (∼40% Pt)
Hexachlorplatičitan didraselný
Vzorec: K₂PtCl₆
Hustota: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011389
CAS číslo: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07720
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light orange Powder and/or chunks
Platinum (Pt) 39.4 to 40.6 % (Pt)