Tisk…
Tetrachlorplatnatan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
520853-1G 520853-25G 520853-5G
SIAL520853-1GEA 7060 CZK
SIAL520853-1G SIAL520853-25G SIAL520853-5G
Tetrachlorplatnatan draselný, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09
Bod varu: 35…40 °C (20 mmHg)
Bod tání: 265
Hustota: 3.38 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011378
CAS číslo: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855