Tetrachlorplatnatan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
323411-1G
323411-250MG
323411-5G
SIAL323411-1GEA
13380
CZK
SIAL323411-1G
SIAL323411-250MG
SIAL323411-5G
Tetrachlorplatnatan draselný, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec:
Cl₄K₂Pt MW: 415.09 Bod varu: 35…40 °C (20 mmHg) Bod tání: 265 Hustota: 3.38 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS číslo: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07855 |