Tetrachlorplatnatan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
206075-1G
206075-5G
SIAL206075-1GEA
4200
CZK
SIAL206075-1G
SIAL206075-5G
Tetrachlorplatnatan draselný, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec:
Cl₄K₂Pt Bod varu: 35…40 °C (20 mmHg) Bod tání: 265 °C Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS číslo: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07855 |