Tetrachlorplatnatan draselný Pt 46-47%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
195360010
195360050
195360250
ACRO195360010EA
4890
CZK
ACRO195360010
ACRO195360050
ACRO195360250
Tetrachlorplatnatan draselný Pt 46-47%
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec:
Cl₄K₂Pt MW: 415,09 g/mol Bod varu: 35…40 °C (20 mmHg) Bod tání: 250 °C (rozkl.) Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS číslo: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07855 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red-brown Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤500 ppm (referring to Pt) |
Gravimetry | 46 to 47 % (Pt) |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...