Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
MQ200
S3139-1KG S3139-250G S3139-500G
SIALS3139-1KGEA 14910 CZK
SIALS3139-1KG SIALS3139-250G SIALS3139-500G
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
MW: 119.98
Bod tání: ∼650 °C
Hustota: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003527
CAS číslo: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806