Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
S2554-100G S2554-1KG S2554-3KG S2554-500G
SIALS2554-100GEA 4890 CZK
SIALS2554-100G SIALS2554-1KG SIALS2554-3KG SIALS2554-500G
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
Bod tání: ∼650 °C
Hustota: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003527
CAS číslo: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806