Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S0751-100G S0751-1KG S0751-3KG S0751-500G
SIALS0751-100GEA 1390 CZK
SIALS0751-100G SIALS0751-1KG SIALS0751-3KG SIALS0751-500G
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
Bod tání: ∼650 °C
Hustota: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003527
CAS číslo: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806