Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný ≥99.0% for HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
17844-250G 17844-50G
17844-250GEA 13080 CZK
17844-250G 17844-50G
Dihydrogenfosforečnan sodný ≥99.0% for HPLC, Fluka™
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
MW: 119.98
Bod tání: 650 °C
Hustota: 2.36 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003527
CAS číslo: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance of the solution (c=10%) complying
pH (10 %, 20°C) 4.0 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.06
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 320 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02