Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5655-100G
P5655-1KG
P5655-500G
SIALP5655-100GEA
1240
CZK
SIALP5655-100G
SIALP5655-1KG
SIALP5655-500G
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec:
KH₂PO₄ Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa) Bod tání: 253 °C Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS číslo: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |