Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5379-100G P5379-10KG P5379-1KG P5379-500G
SIALP5379-100GEA 1280 CZK
SIALP5379-100G SIALP5379-10KG SIALP5379-1KG SIALP5379-500G
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744