Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
26925.295EA 2160 CZK
26925.295 26925.364 26925.460
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Bod varu: ~100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm