Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99%, krystalický, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
26923.298EA
2160
CZK
26923.298
26923.367
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99%, krystalický, GPR RECTAPUR®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec:
KH₂PO₄ Bod varu: ~100 °C (1013 hPa) Bod tání: 253 °C Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS číslo: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |