Dihydrogenfosforečnan draselný 98.0-100.5%, krystalický Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
26922.295EA
2110
CZK
26922.295
26922.364
26922.466
Dihydrogenfosforečnan draselný 98.0-100.5%, krystalický Ph. Eur.
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec:
KH₂PO₄ Bod varu: ~100 °C (1013 hPa) Bod tání: 253 °C Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS číslo: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) | 98.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
pH (5 %) | 4.2 - 4.5 |
Reducing substances | Passes test |
Cl (Chloride) | Max. 200 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 300 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Loss on drying (125-130°C) | Max. 2.0 % |
Residual solvents | Passes test |