Dihydrogenfosforečnan draselný, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
MQ100
1.05108.0050
1.05108.0500
1.05108.0050EA
5570
CZK
1.05108.0050
1.05108.0500
Dihydrogenfosforečnan draselný, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec:
KH₂PO₄ MW: 136.09 Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa) Bod tání: 253 Hustota: 2.3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS číslo: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 222 g/l (20 °C) |
Melting Point | 253 °C (decomposition) |
Molar Mass | 136.08 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |