Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
424200250 424205000 424200025
ACRO424200250EA 989 CZK
ACRO424200250 ACRO424205000 ACRO424200025
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+% ACS
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
MW: 136.09
Bod varu: 100
Bod tání: 253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying ≤0.2 % (2 g, 105°C, 2 h)
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %