Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
S0876-100G
S0876-1KG
S0876-5KG
SIALS0876-100GEA
1010
CZK
SIALS0876-100G
SIALS0876-1KG
SIALS0876-5KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec:
Na₂HPO₄ MW: 141.96 Bod tání: 250 Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS číslo: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |