Tisk…
Hydrogenfosforečnan didraselný, anhydrous ≥98% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
0705-2.5KGEA 14550 CZK
0705-2.5KG 0705-500G 0705-12KG 0705-50KG
Hydrogenfosforečnan didraselný, anhydrous ≥98% ACS
di-Potassium hydrogen phosphate
Vzorec: K₂HPO₄
Bod tání: 340 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011383
CAS číslo: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=2fa248735fc54d9c7253a066a62570d2de7b7ff3&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chloride <0.003%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on Drying ≤1%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25°C 8.5 – 9.6
Purity ≥98%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%