Tisk…
Hydrogenfosforečnan didraselný, dried 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11321.0B A11321.0I A11321.30
A11321.0BEA 4470 CZK
A11321.0B A11321.0I A11321.30
Hydrogenfosforečnan didraselný, dried 98+%
Hydrogenfosforečnan didraselný
Purity: 98+% CAS No.: 7758-11-4 Molecular Formula: K2HPO4 Formula Weight: 174.18 Merck Reference: 14,7658 MDL No.: MFCD00011383
Vzorec: K₂HPO₄
Bod tání: 340 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011383
CAS číslo: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 14,7658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM