Tisk…
Fosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
342483-2.5KG 342483-25G 342483-500G
SIAL342483-2.5KGEA 4550 CZK
SIAL342483-2.5KG SIAL342483-25G SIAL342483-500G
Fosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Fosforečnan sodný
Vzorec: Na₃O₄P
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003510
CAS číslo: 7601-54-9
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808