Tisk…
Fosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5629-25G P5629-500G P5629-10KG
SIALP5629-25GEA 1140 CZK
SIALP5629-25G SIALP5629-500G SIALP5629-10KG
Fosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Fosforečnan draselný
Vzorec: K₃O₄P
MW: 212,27 g/mol
Bod tání: 1340 °C
Hustota: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036295
CAS číslo: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830