Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný, anhydrous ≥99% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
0781-2.5KGEA 10550 CZK
0781-2.5KG 0781-500G 0781-12KG 0781-1KG 0781-50KG
Dihydrogenfosforečnan draselný, anhydrous ≥99% ACS
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chloride <0.001%
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on Drying ≤0.2%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 4.1 - 4.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.003%