Tisk…
Fosforečnan draselný, anhydrous 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41587.30 41587.A1 41587.A7
41587.30EA 3290 CZK
41587.30 41587.A1 41587.A7
Fosforečnan draselný, anhydrous 97%
Fosforečnan draselný
Purity: 97% CAS No.: 7778-53-2 Molecular Formula: K3PO4 Formula Weight: 212.27 Physical Form: Granular Density: 2.564 Melting Point: 1340° Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7660 MDL No.: MFCD00036295
Vzorec: K₃O₄P
Bod tání: 1340 °C
Hustota: 2,564
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036295
CAS číslo: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 14,7660