Tisk…
Fosforečnan draselný, anhydrous 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 1120 CZK
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
Fosforečnan draselný, anhydrous 97%, pure
Fosforečnan draselný
Vzorec: K₃O₄P
Bod tání: 1340 °C
Hustota: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036295
CAS číslo: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %