Tisk…
Sodium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
208051-10G 208051-250G 208051-50G
SIAL208051-10GEA 4350 CZK
SIAL208051-10G SIAL208051-250G SIAL208051-50G
Sodium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Sodium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆NaP
Bod tání: 450 °C
Hustota: 2,505 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011122
CAS číslo: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II