Potassium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
515973-25G
515973-5G
SIAL515973-25GEA
5580
CZK
SIAL515973-25G
SIAL515973-5G
Potassium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Potassium hexafluorophosphate
Vzorec:
F₆KP MW: 184.06 Bod tání: 575 Hustota: 2.58 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011412 CAS číslo: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8 II |