Tisk…
Potassium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
200913-1KG 200913-250G 200913-50G
SIAL200913-1KGEA 18900 CZK
SIAL200913-1KG SIAL200913-250G SIAL200913-50G
Potassium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Potassium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆KP
MW: 184.06
Bod tání: 575
Hustota: 2.58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011412
CAS číslo: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8 II