Tisk…
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 14890 CZK
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra pure
Potassium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆KP
Bod tání: 575 °C
Hustota: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011412
CAS číslo: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %