Tetrachlorpaladnatan dvojsodný ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Palladium sodium chloride, Sodium palladium (II) chloride, Disodium tetrachloropalladate
M-Clarity™ quality level = MQ100
205818-1G
205818-25G
205818-5G
SIAL205818-1GEA
3510
CZK
SIAL205818-1G
SIAL205818-25G
SIAL205818-5G
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný ≥98%, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný
Vzorec:
Cl₄Na₂Pd MW: 294,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003487 CAS číslo: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |