Polyfosforečnan sodný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
13440.36
13440.A3
13440.36EA
1200
CZK
13440.36
13440.A3
Polyfosforečnan sodný
Polyfosforečnan sodný
CAS No.: 7758-29-4
Molecular Formula: Na5P3O10
Formula Weight: 367.91
Physical Form: Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 622°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8697
MDL No.: MFCD00003514
Vzorec:
Na₅O₁₀P₃ MW: 367.86 Bod tání: 622 Hustota: 2.52 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003514 CAS číslo: 7758-29-4 EINECS: 231-838-7 Merck Index: 12,08846 |