Tisk…
Hydroxid sodný, anhydrous ≥98%, pellets, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
S5881-1KGEA 1600 CZK
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
Hydroxid sodný, anhydrous ≥98%, pellets, Reagent Grade
Hydroxid sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1.390 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 319 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Density >1 (vs air)
Assay Min. 98.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Appearance of the solution complying
Turbidity of solution Max. 3.5 NTU
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)