Tisk…
Hydroxid draselný ≥85%, pellets, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
26669.266EA 870 CZK
26669.266 26669.290 26669.368 26669.460
Hydroxid draselný ≥85%, pellets, GPR RECTAPUR®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Bod varu: 1320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 85 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm