Hydroxid draselný, pellets, pure, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05012.1000
1.05012.5000
1.05012.1000EA
1300
CZK
1.05012.1000
1.05012.5000
Hydroxid draselný, pellets, pure, Supelco®
Hydroxid draselný
Vzorec:
KOH Bod varu: 1320 °C (1013 hPa) Bod tání: 360 °C Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 1130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 360 °C |
Molar Mass | 56.11 g/mol |
Boiling Point | 1320 °C |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.04 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (56 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |