Tisk…
Hydroxid draselný ≥85%, pellets
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
A18854.36 A18854.0E
A18854.36EA 999 CZK
A18854.36 A18854.0E
Hydroxid draselný ≥85%, pellets
Hydroxid draselný
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320…1324 °C
Bod tání: 360
Hustota: 2.044
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640