Hydroxid draselný ≥85%, soluble
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Potash caustic, Caustic potash
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
A16199.36EA
834
CZK
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
Hydroxid draselný ≥85%, soluble
Hydroxid draselný
Purity: 85%
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Odour: Odourless
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
Vzorec:
KOH Bod varu: 1320…1324 °C Bod tání: 360 °C Hustota: 2,044 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 14,7640 |