Tisk…
Hydroxid draselný ≥99.98% (metals basis) 85% min (KOH basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44273.22 44273.36
44273.22EA 3510 CZK
44273.22 44273.36
Hydroxid draselný ≥99.98% (metals basis) 85% min (KOH basis)
Hydroxid draselný
Purity: 99.98% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Pellets Density: 2.044 Appearance: White Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Vzorec: KOH
Bod varu: 1320…1324 °C
Bod tání: 360 °C
Hustota: 2,044
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640