Tisk…
Hydroxid draselný ca. 85%, pellets ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
424140025 424140250 424145000 424140050 424140251
ACRO424140025EA 4010 CZK
ACRO424140025 ACRO424140250 ACRO424145000 ACRO424140050 ACRO424140251
Hydroxid draselný ca. 85%, pellets ACS
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Bod varu: 1320 °C (760 mmHg)
Bod tání: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥85 % (KOH)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Potassium carbonate ≤2.0 % (K2CO3)
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %