Hydroxid draselný ca. 85%, flakes, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
232550010
232550050
232550250
ACRO232550010EA
1460
CZK
ACRO232550010
ACRO232550050
ACRO232550250
Hydroxid draselný ca. 85%, flakes, extra pure
Hydroxid draselný
Vzorec:
KOH Bod varu: 1320 °C (760 mmHg) Bod tání: 360 °C Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS číslo: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Flakes |
Titration with HCl | ≥85 % |
Chloride (Cl) | ≤80 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Potassium carbonate | ≤1 % (K2CO3) |
Iron (Fe) | ≤4 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.9 % (as NaOH) |