Tisk…
Sodium cyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
185086-100G 185086-500G 185086-5G
SIAL185086-100GEA 1010 CZK
SIAL185086-100G SIAL185086-500G SIAL185086-5G
Sodium cyanate, Sigma-Aldrich®
Sodium cyanate
Vzorec: CNNaO
Bod tání: 550 °C
Hustota: 1,893 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011121
CAS číslo: 917-61-3
EINECS: 213-030-6
Merck Index: 12,08749